Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Mangandichlorid Tetrahydrat
IN2521-100G
APOSIN2521-100GEA 26.1 EUR
APOSIN2521-100G
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 99%
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 197,9 g/mol
Siedepunkt: 106 °C
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9