Neodymtrichlorid Hexahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Neodym(III)chlorid Hexahydrat
IN2632-100G
IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA
248
EUR
APOSIN2632-100G
APOSIN2632-50G
Neodymtrichlorid Hexahydrat 99,9%
Neodymtrichlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Nd·6H₂O Molecular Weight: 358,69 g/mol Schmelzpunkt: 124 °C Dichte: 2,282 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149801 CAS-Nummer: 13477-89-9 |