Neodym(III)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Neodymoxid
, Dineodymtrioxid
APOSIN2650-250GEA
205
EUR
APOSIN2650-250G
APOSIN2650-50G
Neodym(III)oxid 99,9%
Neodym(III)oxid
Formel:
Nd₂O₃ Molecular Weight: 336,48 g/mol Siedepunkt: 3760 °C Schmelzpunkt: 2272 °C Dichte: 7,24 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011134 CAS-Nummer: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 |