Neodym(III)oxid 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Dineodymtrioxid, Neodymoxid
IN2656-100G
IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA
659
EUR
APOSIN2656-100G
APOSIN2656-10G
Neodym(III)oxid 99.999%
Neodym(III)oxid
Formel:
Nd₂O₃ Molecular Weight: 336,48 g/mol Siedepunkt: 3760 °C Schmelzpunkt: 2272 °C Dichte: 7,24 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011134 CAS-Nummer: 1313-97-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...