Nickel(II)chlorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickeldichlorid
IN2677-250G IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA 348 EUR
APOSIN2677-250G APOSIN2677-50G
Nickel(II)chlorid, wasserfrei 98%
Nickel(II)chlorid
Formel: Cl₂Ni
Molecular Weight: 129,6 g/mol
Schmelzpunkt: 1001 °C
Dichte: 3,55 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011142
CAS-Nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III