Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99,95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickeldichlorid Hexahydrat
IN2683-1KG IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA 342 EUR
APOSIN2683-1KG APOSIN2683-250G
Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99,95%
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 237.69 g/mol
Schmelzpunkt: 140
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529