Nickel(II)nitrat Hexahydrat 99.995%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 290 EUR
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Nickel(II)nitrat Hexahydrat 99.995%
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 290,79 g/mol
Siedepunkt: 137 °C
Schmelzpunkt: 56,7 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III