Nickel(II)oxid 99.99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nickelmonoxid, Bunsenit, Nickeloxid
IN2704-100G IN2704-50G
APOSIN2704-100GEA 284 EUR
APOSIN2704-100G APOSIN2704-50G
Nickel(II)oxid 99.99+%
Nickel(II)oxid
Formel: NiO
Molecular Weight: 74,69 g/mol
Schmelzpunkt: 1900 °C
Dichte: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1