Nickel(II)acetylacetonat, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II), Nickel(II)-2,4-pentandionat, Nickel(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Di(2,4-pentandionato-O,O')nickel(II)
IN2707-250G
APOSIN2707-250GEA 0 EUR
APOSIN2707-250G
Nickel(II)acetylacetonat, wasserfrei
Nickel(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄NiO₄
Molecular Weight: 256,91 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000024
CAS-Nummer: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7