Phosphor(III)bromid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phosphortribromid
APOSIN2839-500GEA 216 EUR
APOSIN2839-500G APOSIN2839-25G APOSIN2839-100G
Phosphor(III)bromid 99%
Phosphor(III)bromid
Formel: PBr₃
Molecular Weight: 270,69 g/mol
Siedepunkt: 175 °C
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 2,852 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011436
CAS-Nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II