Orthoperiodsäure 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
IN2845-5G IN2845-50G
APOSIN2845-5GEA 43.5 EUR
APOSIN2845-5G APOSIN2845-50G
Orthoperiodsäure 99+%
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Siedepunkt: 140 °C
Schmelzpunkt: 122…130 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II