Potassium sulphite 90%
Lieferant: Apollo Scientific
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 186 EUR
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Formel: K₂SO₃
Schmelzpunkt: >590 °C
Dichte: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011387
CAS-Nummer: 10117-38-1
EINECS: 233-321-1