Praseodym(III,IV)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 270 EUR
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Praseodym(III,IV)oxid 99,9%
Praseodym(III,IV)oxid
Formel: O₁₁Pr₆
Molecular Weight: 1021,44 g/mol
Siedepunkt: 4200 °C
Schmelzpunkt: 2500 °C
Dichte: 7,07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011178
CAS-Nummer: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9