Rheniumdioxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 125 EUR
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Rheniumdioxid 99,9%
Rheniumdioxid
Formel: O₂Re
Schmelzpunkt: 1000 °C
Dichte: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016305
CAS-Nummer: 12036-09-8