Ruthenium(III)chlorid Hydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ruthenium(III) chloride xhydrate, Ruthenium trichloride hydrate
IN3062-5G IN3062-1G IN3062-25G
APOSIN3062-5GEA 139 EUR
APOSIN3062-5G APOSIN3062-1G APOSIN3062-25G
Ruthenium(III)chlorid Hydrat 97%
Ruthenium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Ru·xH₂O
Molecular Weight: 207.43 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 100 °C (Zers.)
Dichte: 3.11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149844
CAS-Nummer: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 II