Silicium 99,9%, Pulver –100 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3181-100G IN3181-500G
APOSIN3181-100GEA 87 EUR
APOSIN3181-100G APOSIN3181-500G
Silicium 99,9%, Pulver –100 mesh
Silicium
Formel: Si
Molecular Weight: 28,09 g/mol
Siedepunkt: 2600 °C
Schmelzpunkt: 1420 °C
Dichte: 2,329 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III