Silbernitrat 99.9+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 0 EUR
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Silbernitrat 99.9+%
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Dichte: 4,352 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II