Natriumiodid, wasserfrei 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Iodnatrium
IN3263-100G
IN3263-1KG
IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA
50.9
EUR
APOSIN3263-100G
APOSIN3263-1KG
APOSIN3263-250G
Natriumiodid, wasserfrei 99+%
Natriumiodid
Formel:
NaI Molecular Weight: 149,89 g/mol Siedepunkt: 1304 °C Schmelzpunkt: 661 °C Dichte: 3,67 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003532 CAS-Nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |