Natriumwolframat Dihydrat 98-101% ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumorthowolframat Dihydrat
IN3275-100G
APOSIN3275-100GEA 72.5 EUR
APOSIN3275-100G
Natriumwolframat Dihydrat 98-101% ACS
Natriumwolframat Dihydrat
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Molecular Weight: 329,85 g/mol
Schmelzpunkt: 698 °C
Dichte: 3,23…3.25 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4