Natriumperiodat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumtetroxoiodat(VII)Natriummetaperiodat
APOSIN3306-100GEA 46.6 EUR
APOSIN3306-100G APOSIN3306-500G APOSIN3306-1KG
Natriumperiodat 99%
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Molecular Weight: 213,89 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C (Zersetzung)
Dichte: 4,174 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1+8,I