Strontiumchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN3352-500G
APOSIN3352-500GEA
66.7
EUR
APOSIN3352-500G
Strontiumchlorid 99%
Strontium chloride
Formel:
Cl₂Sr Molecular Weight: 158,53 g/mol Siedepunkt: 1250 °C Schmelzpunkt: 873 °C Dichte: 3,052 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011249 CAS-Nummer: 10476-85-4 EINECS: 233-971-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...