Strontiumchlorid 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 261 EUR
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Strontiumchlorid 99.999%
Strontium chloride
Formel: Cl₂Sr
Molecular Weight: 158,53 g/mol
Schmelzpunkt: 873 °C
Dichte: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011249
CAS-Nummer: 10476-85-4