Schwefel, Pulver sublimed
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sulfur
APOSIN3391-500GEA
0
EUR
APOSIN3391-500G
APOSIN3391-2KG
Schwefel, Pulver sublimed
Schwefel
Formel:
S Molecular Weight: 32,07 g/mol Siedepunkt: 445 °C Schmelzpunkt: 112 °C Dichte: 2,07 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085316 CAS-Nummer: 7704-34-9 UN: 1350 ADR: 4.1,III |