Tantalpentachlorid 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tantal(V)chlorid
IN3406-100G
IN3406-250G
IN3406-25G
APOSIN3406-100GEA
502
EUR
APOSIN3406-100G
APOSIN3406-250G
APOSIN3406-25G
Tantalpentachlorid 99.999%
Tantalpentachlorid
Formel:
Cl₅Ta Molecular Weight: 358.21 g/mol Siedepunkt: 242 °C Schmelzpunkt: 216 °C Dichte: 3.68 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011253 CAS-Nummer: 7721-01-9 UN: 3260 ADR: 8 II |