Tellurdioxid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3446-100G IN3446-25G
APOSIN3446-100GEA 545 EUR
APOSIN3446-100G APOSIN3446-25G
Tellurdioxid 99.99%
Tellurdioxid
Formel: O₂Te
Siedepunkt: 1245 °C
Schmelzpunkt: 733 °C
Dichte: 5,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011263
CAS-Nummer: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1