Terbium 99,9%, Späne
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3454-1G IN3454-5G
APOSIN3454-1GEA 116 EUR
APOSIN3454-1G APOSIN3454-5G
Terbium 99,9%, Späne
Terbium
Formel: Tb
Molecular Weight: 158,93 g/mol
Siedepunkt: 2800 °C
Schmelzpunkt: 1356 °C
Dichte: 8,234 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II