Terbium 99,9%, Pulver –40 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 108 EUR
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbium 99,9%, Pulver –40 mesh
Terbium
Formel: Tb
Siedepunkt: 2800 °C
Schmelzpunkt: 1356 °C
Dichte: 8,27 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II