Thuliumtrinitrat Pentahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thulium trinitrate pentahydrate
IN3607-1G
IN3607-5G
APOSIN3607-1GEA
102
EUR
APOSIN3607-1G
APOSIN3607-5G
Thuliumtrinitrat Pentahydrat 99,9%
Thuliumtrinitrat Pentahydrat
Formel:
N₃O₉Tm·5H₂O Molecular Weight: 445.03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149875 CAS-Nummer: 36548-87-5 UN: 1477 ADR: 5.1 II |