Thulium(III)oxid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3616-1G IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA 0 EUR
APOSIN3616-1G APOSIN3616-5G
Thulium(III)oxid 99.99%
Thulium(III)oxid
Formel: O₃Tm₂
Schmelzpunkt: 2425 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011285
CAS-Nummer: 12036-44-1