Zinn(IV)oxid 99.9+%
Lieferant: Apollo Scientific
IN3673-100G IN3673-500G IN3673-1KG
APOSIN3673-100GEA 87 EUR
APOSIN3673-100G APOSIN3673-500G APOSIN3673-1KG
Zinn(IV)oxid 99.9+%
Zinn(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Siedepunkt: 1800…900 °C
Schmelzpunkt: 1630 °C
Dichte: 6,95 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011244
CAS-Nummer: 18282-10-5