Titan(IV)oxid rutil 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pigment White 6, Titandioxid rutil, Rutil, Titansäureanhydrid rutil
IN3706-100G
IN3706-25G
IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA
219
EUR
APOSIN3706-100G
APOSIN3706-25G
APOSIN3706-250G
Titan(IV)oxid rutil 99.99%
Titan(IV)oxid rutil
Formel:
O₂Ti Molecular Weight: 79,88 g/mol Siedepunkt: 2500…3000 °C Schmelzpunkt: 1855 °C Dichte: 4,26 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 |