Titan(IV)oxid rutil 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pigment White 6, Titandioxid rutil, Rutil, Titansäureanhydrid rutil
IN3709-50G
APOSIN3709-50GEA 39.3 EUR
APOSIN3709-50G
Titan(IV)oxid rutil 99.999%
Titan(IV)oxid rutil
Formel: O₂Ti
Molecular Weight: 79,88 g/mol
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4,17 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 1317-80-2