Wolframtrioxid 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Wolfram(VI)oxid
IN3736-100G
IN3736-500G
APOSIN3736-100GEA
161
EUR
APOSIN3736-100G
APOSIN3736-500G
Wolframtrioxid 99+%
Wolframtrioxid
Formel:
O₃W Molecular Weight: 231.84 g/mol Schmelzpunkt: 1473 °C Dichte: 7.16 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011466 CAS-Nummer: 1314-35-8 EINECS: 215-231-4 Merck Index: 12,09947 |