Vanadium(II)chlorid 85%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN3760-5G
APOSIN3760-5GEA
464
EUR
APOSIN3760-5G
Vanadium(II)chlorid 85%
Vanadium(II)chlorid
Formel:
Cl₂V Molecular Weight: 121,85 g/mol Schmelzpunkt: 910 °C (Subl.) Dichte: 3,09 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10580-52-6 EINECS: 234-176-7 UN: 3260 ADR: 8,II |