Vanadium(V)oxid 99.99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Vanadinsäureanhydrid, Vanadiumpentoxid, di-Vanadiumpentaoxid, Vanadinpentoxid
IN3778-10G
APOSIN3778-10GEA 37.7 EUR
APOSIN3778-10G
Vanadium(V)oxid 99.99+%
Vanadium(V)oxid
Formel: O₅V₂
Molecular Weight: 181,88 g/mol
Siedepunkt: 1750 °C
Schmelzpunkt: 690 °C
Dichte: 3,357 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011457
CAS-Nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III