Ytterbium(III)chlorid Hydrat 99.9+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3799-10G
APOSIN3799-10GEA 58 EUR
APOSIN3799-10G
Ytterbium(III)chlorid Hydrat 99.9+%
Ytterbium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Yb·H₂O
Molecular Weight: 297,41 g/mol
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Dichte: 2,575 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149884
CAS-Nummer: 19423-87-1
EINECS: 233-800-5