Ytterbium(III)oxid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diytterbiumtrioxid, Ytterbiumoxid
IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 72.5 EUR
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
Ytterbium(III)oxid 99,9%
Ytterbium(III)oxid
Formel: O₃Yb₂
Schmelzpunkt: 2227 °C
Dichte: 9,17 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011290
CAS-Nummer: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0