Zink(II)nitrat Hydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN3885-50G IN3885-250G
APOSIN3885-50GEA 319 EUR
APOSIN3885-50G APOSIN3885-250G
Zink(II)nitrat Hydrat 99.99%
Zink(II)nitrat Hydrat
Formel: N₂O₆Zn·H₂O
Molecular Weight: 207,42 g/mol
Schmelzpunkt: 36 °C
Dichte: 2,065 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149888
CAS-Nummer: 13778-30-8
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II