Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zirconium(IV) i-propoxide (isopropanol adduct)
IN3919-10G IN3919-100G
APOSIN3919-10GEA 157 EUR
APOSIN3919-10G APOSIN3919-100G
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
Formel: C₁₅H₃₆O₅Zr
Molecular Weight: 387.672 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075157
CAS-Nummer: 14717-56-7
UN: 3181
ADR: 4.1 II