Zirkonium(IV)oxid 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN3922-1KG IN3922-250G
APOSIN3922-1KGEA 0 EUR
APOSIN3922-1KG APOSIN3922-250G
Zirkonium(IV)oxid 99+%
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Schmelzpunkt: 2715 °C
Dichte: 5,89 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4