4-Butylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Butylbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Butylbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Butylbenzolsulfochlorid
OR0006-25G OR0006-5G
APOSOR0006-25GEA 374 EUR
APOSOR0006-25G APOSOR0006-5G
4-Butylbenzolsulfonylchlorid 97%
4-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Molecular Weight: 232,73 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C/0,6mmHg
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173908
CAS-Nummer: 54997-92-1
UN: 3265
ADR: 8,II