2'-Aminoacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(2-Aminophenyl)acetamid
OR0008-100G
OR0008-25G
OR0008-5G
APOSOR0008-100GEA
161
EUR
APOSOR0008-100G
APOSOR0008-25G
APOSOR0008-5G
2'-Aminoacetanilid
2'-Aminoacetanilid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,18 g/mol Schmelzpunkt: 133…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210388 CAS-Nummer: 34801-09-7 |