2-(4-Aminophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminophenethylalkohol, 2-(4-Aminophenyl)ethylalkohol
OR0014-100G OR0014-25G OR0014-500G
APOSOR0014-100GEA 71.2 EUR
APOSOR0014-100G APOSOR0014-25G APOSOR0014-500G
2-(4-Aminophenyl)ethanol
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 255 °C
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007922
CAS-Nummer: 104-10-9
EINECS: 203-174-8