1-Brom-2-chlorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromochlorobenzene
OR0017-100G OR0017-250G OR0017-25G
APOSOR0017-100GEA 45.1 EUR
APOSOR0017-100G APOSOR0017-250G APOSOR0017-25G
1-Brom-2-chlorbenzol 99%
1-Brom-2-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Molecular Weight: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 203…205 °C
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000532
CAS-Nummer: 694-80-4
EINECS: 211-775-1