5-Chlor-1-indanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0020-25G OR0020-5G
APOSOR0020-25GEA 24.8 EUR
APOSOR0020-25G APOSOR0020-5G
5-Chlor-1-indanon
5-Chlor-1-indanon
Formel: C₉H₇ClO
Molecular Weight: 166,61 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041456
CAS-Nummer: 42348-86-7