2-Adamantanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Adamantan-2-one
OR0023-100G OR0023-1KG OR0023-25G
APOSOR0023-100GEA 30.6 EUR
APOSOR0023-100G APOSOR0023-1KG APOSOR0023-25G
2-Adamantanon 98%
2-Adamantanon
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Schmelzpunkt: 257 °C (Subl.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074737
CAS-Nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2