2-Chlor-4-methoxyphenol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Chlor-4-hydroxyanisole

OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 29 EUR
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Chlor-4-methoxyphenol
2-Chlor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Molecular Weight: 158.58 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Dichte: 1.153 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070773
CAS-Nummer: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR