4'-Chlor-3'-nitroacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3-nitroacetophenone
OR0027-25G
OR0027-5G
APOSOR0027-25GEA
46.4
EUR
APOSOR0027-25G
APOSOR0027-5G
4'-Chlor-3'-nitroacetophenon
4'-Chlor-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆ClNO₃ Molecular Weight: 199.59 Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007083 CAS-Nummer: 5465-65-6 EINECS: 226-769-4 |