2-Chlorthioanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlorphenylmethylsulfid, 1-Chlor-2-(methylthio)benzol
OR0032-100G OR0032-10G OR0032-25G
APOSOR0032-100GEA 116 EUR
APOSOR0032-100G APOSOR0032-10G APOSOR0032-25G
2-Chlorthioanisol
2-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Molecular Weight: 158.65 g/mol
Siedepunkt: 239…240 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040124
CAS-Nummer: 17733-22-1