2,5-Dibromanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0036-25G OR0036-5G OR0036-1G
APOSOR0036-25GEA 0 EUR
APOSOR0036-25G APOSOR0036-5G APOSOR0036-1G
2,5-Dibromanilin 95%
2,5-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250,92 g/mol
Schmelzpunkt: 51…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007636
CAS-Nummer: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5